Merck
672564
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert-butylphosphino)-1-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrole
95%
Synonim(y):
cataCXium® POMetB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28NOP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COc1ccccc1-n2cccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H28NOP/c1-18(2,3)22(19(4,5)6)17-13-10-14-20(17)15-11-8-9-12-16(15)21-7/h8-14H,1-7H3
Klucz InChI
JALZQSOGOMZLEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Informacje prawne
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.
Ligandy cataCXium® ułatwiają reakcje sprzęgania krzyżowego, niezbędne w nauce o polimerach, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.