Merck
672017
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-phenyl-1H-pyrrole
95%
Synonim(y):
cataCXium® PCy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.45
Beilstein:
9649724
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Aminations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3cccn3-c4ccccc4
InChI
1S/C22H30NP/c1-4-11-19(12-5-1)23-18-10-17-22(23)24(20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1,4-5,10-12,17-18,20-21H,2-3,6-9,13-16H2
Klucz InChI
RVFZOTGUPNHVRA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Informacje prawne
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.
Ligandy cataCXium® ułatwiają reakcje sprzęgania krzyżowego, niezbędne w nauce o polimerach, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.