Merck
671800
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)benzylphosphine
95%
Synonim(y):
cataCXium® ABn
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H37P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.56
Beilstein:
9359745
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@@](C2)(C3)P(Cc4ccccc4)[C@@]56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C27H37P/c1-2-4-19(5-3-1)18-28(26-12-20-6-21(13-26)8-22(7-20)14-26)27-15-23-9-24(16-27)11-25(10-23)17-27/h1-5,20-25H,6-18H2/t20-,21+,22-,23-,24+,25-,26-,27-
Klucz InChI
ANIAFEJRWQDKDV-ANIFQACUSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Sonogashira coupling reaction
  • Ruthenium-catalyzed amination of secondary alcohols. with ammonia
  • Rhodium-catalyzed regioselective hydroformylation of alkenes
  • Reductive carbonylation
  • Suzuki coupling reaction
Informacje prawne
US7148176
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.
Ligandy cataCXium® ułatwiają reakcje sprzęgania krzyżowego, niezbędne w nauce o polimerach, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.