Kluczowe dokumenty
671584
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide
95%
Synonim(y):
Di(1-adamantanyl)-n-butyl-phosphonium iodide, cataCXium® AHI
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
I.CCCCP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C24H39P.HI/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;/h17-22H,2-16H2,1H3;1H/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-;
Klucz InChI
IBXHWLZKSOGUFS-HDWJELNESA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.
Ligandy cataCXium® ułatwiają reakcje sprzęgania krzyżowego, niezbędne w nauce o polimerach, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.