Merck
672343
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert-butylphosphino)-1-phenylindole
95%
Synonim(y):
N-Phenyl-2-(di-tert-butylphosphino)indole, N-Phenylindol-2-yl-di-tert-butylphosphine, cataCXium® PIntB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.44
Beilstein:
9924511
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(c1cc2ccccc2n1-c3ccccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28NP/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-17-12-10-11-15-19(17)23(20)18-13-8-7-9-14-18/h7-16H,1-6H3
Klucz InChI
HDZRDZCQFYUOHE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Informacje prawne
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.
Ligandy cataCXium® ułatwiają reakcje sprzęgania krzyżowego, niezbędne w nauce o polimerach, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.
Powiązane treści
Platforma Catalexis usprawnia katalizę poprzez cyfrową optymalizację doboru katalizatora w celu identyfikacji najbardziej efektywnych ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
672343-1G4061826680513
672343-5G4061833459461