Kluczowe dokumenty
692220
(R)-Ru(OAc)2(BINAP)
Synonim(y):
Diacetato[(R)-(+)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′−binaphthyl]ruthenium(II)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[Ru]OC(C)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2.2C2H4O2.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;2*1-2(3)4;/h1-32H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
NMLZYEWNUCRSRJ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Asymmetric hydrogenation reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
692220-500MG | 4061832624679 |
692220-100MG | 4061832624662 |