Merck
649317
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Synonim(y):
(R)-1-Methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, (R)-3,3-Diphenyl-1-methylpyrrolidino[1,2-c]-1,3,2-oxazaborole, (R)-Me-Corey-Bakshi-Shibata catalyst
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20BNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥90%
Formularz
solid
mp
85-95 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CB1OC(C2CCCN12)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
Klucz InChI
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Zastosowanie
The CBS (Corey-Bakshi-Shibata) oxazaborolidine catalyst has been used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols, and propargyl alcohols.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sing, V. K.
Synthesis, 605-605 (1992)
Current Science, 78, 1314-1317 (2000)
Corey, E. J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 5551-5551 (1987)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 37, 1986-1986 (1998)
Sakai, T. et al.
Tetrahedron, 52, 233-233 (1996)
Produkty
We are pleased to offer o-tolyl-CBS-oxazaborolidine as a 0.5 M solution in toluene for your research needs. When protonated with trifluoromethanesulfonimide, these chiral oxazaborolidines generate chiral Lewis acids, which have demonstrated great utility in the enantioselective Diels–Alder reaction.
we are pleased to offer both enatiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1M solution in toluene.
Powiązane treści
Our company is pleased to offer both enantiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1 M solution in toluene.