Merck
457701
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine solution
1 M in toluene
Synonim(y):
α,α-Diphenyl-L-prolinol methylboronic acid cycl-amide ester, (S)-1-Methyl-3,3-diphenyl-tetrahydro-pyrrolo[1,2c][1,3,2]oxazaborole, (S)-3,3-Diphenyl-1-methyltetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, (S)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20BNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
1 M in toluene
bp
111 °C
gęstość
0.929 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CB1OC([C@@H]2CCCN12)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
Klucz InChI
VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Zastosowanie
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine solution [1M in toluene] may be used as a catalyst in the multi-step synthesis of (-)-diospongin A.
It may also be used in the preparation of:
  • (1S)-2-azido-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol
  • (R)-α-deuteriobenzyl alcohol
  • (R)-2-(1-hydroxyethyl)benzo[b]thiophene
Catalyst employed in an enantioselective synthesis of (S)-2-amino-1-phenylethanol.
Excellent catalyst for asymmetric reductions.
The CBS (Corey-Bakshi-Shibata) oxazaborolidine catalyst has been used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2-symmetrical ferrocenyl diols, and propargyl alcohols.
Inne uwagi
Precipitate may form in storage, but does not affect product quality. Gently heat product to 80-90 °C under an inert atmosphere to redissolve solids.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Organic Process Research & Development, 10, 893-893 (2006)
Diastereoselective photochromism of a bisbenzothienylethene governed by steric as well as electronic interactions.
Yokoyama Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(24), 7194-7195 (2003)
Enantioselective synthesis of (S)-salmeterol via asymmetric reduction of azidoketone by Pichia angusta.
Procopiou PA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(14), 2005-2008 (2001)
Stereoselective synthesis of (-)-diospongins A and B and their stereoisomers at C-5.
Kawai N, et al.
Tetrahedron, 63(37), 9049-9056 (2007)
Bis (oxazoline)-ligand-mediated asymmetric [2, 3]-Wittig rearrangement of benzyl ethers: reaction mechanism based on the hydrogen/deuterium exchange effect.
Kitamura M, et al.
Tetrahedron, 68(22), 4280-4285 (2012)
Produkty
We are pleased to offer o-tolyl-CBS-oxazaborolidine as a 0.5 M solution in toluene for your research needs. When protonated with trifluoromethanesulfonimide, these chiral oxazaborolidines generate chiral Lewis acids, which have demonstrated great utility in the enantioselective Diels–Alder reaction.
we are pleased to offer both enatiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1M solution in toluene.
Powiązane treści
Our company is pleased to offer both enantiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1 M solution in toluene.