Merck
179043
Sigma-Aldrich
Borane N,N-diethylaniline complex
Synonim(y):
(N,N-Diethylaniline)trihydroboron, Diethylphenylamine-borane, NSC 239123
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N(C2H5)2·BH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
−30-−27 °C (lit.)
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
B.CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.BH3/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10;/h5-9H,3-4H2,1-2H3;1H3
Klucz InChI
YPWBYWNNJVSNPQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Diastereoselective reduction of prochiral enone intermediates
  • Borylation of aryl halides
  • Reductions of ketones, acids, esters, amides, and nitriles
  • Investigations of borane source on enantioselectivity in enantiopure oxazaborolidine-catalyzed asymmetric borane reduction of ketones
Reactant for synthesis of:
  • Chromanol derivatives as CETP inhibitors for the treatment of cardiovascular disease
  • Allylic alcohols via enantioselective reductions
  • Pinacolboranes for one-pot synthesis of unsymmetrical biaryls
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)