Merck
382337
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
98%
Synonim(y):
α,α-Diphenyl-D-prolinol, (R)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.34
Beilstein:
4353363
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +69°, c = 3 in chloroform
mp
77-80 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
Klucz InChI
OGCGXUGBDJGFFY-MRXNPFEDSA-N
Zastosowanie
Used to prepare the corresponding oxazaborolidines for the borane-mediated asymmetric reduction of ketones.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synlett, 929-929 (1993)