Merck
677183
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether
95%
Synonim(y):
(2S)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, (S)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether, (S)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27NOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]22/D -50°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5513
gęstość
1.0459 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
Klucz InChI
RSUHWMSTWSSNOW-IBGZPJMESA-N
Zastosowanie
Organocatalyst for 3-component reactions, and Robinson annulation of α,β-unsaturated aldehydes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical and Engineering News, June (2006)
Dieter Enders et al.
Nature, 441(7095), 861-863 (2006-06-17)
Efficient and elegant syntheses of complex organic molecules with multiple stereogenic centres continue to be important in both academic and industrial laboratories. In particular, catalytic asymmetric multi-component 'domino' reactions, used during total syntheses of natural products and synthetic building blocks
Bor-Cherng Hong et al.
The Journal of organic chemistry, 72(22), 8459-8471 (2007-10-09)
The highly enantioselective organocatalytic Robinson annulation of alpha,beta-unsaturated aldehydes was achieved, catalyzed by l-proline and trialkylamines and providing the formal [4 + 2] cycloaddition adducts. Additionally, in some examples in the catalysis with diarylpyrrolinol silyl ethers, the reactions afforded the