Merck
324450
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]19/D +7.0°, c = 2.4 in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4871 (lit.)
bp
99-101 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCN(C1)C[C@@H]2CCCN2
InChI
1S/C9H18N2/c1-2-7-11(6-1)8-9-4-3-5-10-9/h9-10H,1-8H2/t9-/m0/s1
Klucz InChI
YLBWRMSQRFEIEB-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
(S)-(+)-1-(2-pirolidynylometylo)pirolidyna może być stosowana jako organokatalizator w asymetrycznej syntezie różnych optycznie czynnych organicznych bloków budulcowych poprzez kondensację Aldola i reakcje Mannicha . Jest również stosowana jako katalizator do przygotowania enancjoselektywnych adduktów Michaela poprzez reakcję malonianów alkilidenowych z nieaktywowanymi ketonami.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Guipponi et al.
Human genetics, 109(6), 569-575 (2002-01-26)
The human TPTE gene encodes a testis-specific protein that contains four potential transmembrane domains and a protein tyrosine phosphatase motif, and shows homology to the tumor suppressor PTEN/MMAC1. Chromosomal mapping revealed multiple copies of the TPTE gene present on the
(S)-(+)-1-(2-pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine ? an effective catalyst of asymmetric synthesis
VM Tkachuk, et al.
Zhurnal Organichnoi ta Farmatsevtichnoi Khimii, 3-16 (2014)
Catalytic enantioselective direct Michael additions of ketones to alkylidene malonates
Betancort JM, et al.
Tetrahedron Letters, 42(27), 4441-4444 (2001)
Shoujiro Ogawa et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(1), 29-34 (2015-01-27)
A simple liquid chromatography/electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC/ESI-MS/MS) method for determination of the eicosapentaenoic acid (EPA) concentration to arachidonic acid (AA) concentration ratio in human saliva has been developed. The EPA/AA ratio in serum or plasma is widely recognized as
Tatiana Leiva-Rodríguez et al.
Cell death & disease, 9(6), 626-626 (2018-05-26)
Injured neurons should engage endogenous mechanisms of self-protection to limit neurodegeneration. Enhancing efficacy of these mechanisms or correcting dysfunctional pathways may be a successful strategy for inducing neuroprotection. Spinal motoneurons retrogradely degenerate after proximal axotomy due to mechanical detachment (avulsion)
Produkty
Chiralne wicynalne diaminy cieszą się ogromnym zainteresowaniem chemików syntetycznych, ponieważ występują w wielu chiralnych katalizatorach i farmaceutykach.
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.