Kluczowe dokumenty
186511
(S)-(+)-2-Pyrrolidinemethanol
97%
Synonim(y):
(S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)pyrrolidine, L-Prolinol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +31°, c = 1 in toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4853 (lit.)
bp
74-76 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m0/s1
Klucz InChI
HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
186511-5G | 4061838758187 |
186511-1G | 4061838096388 |
186511-25G | 4061838118417 |