Kluczowe dokumenty
446327
N-Boc-L-prolinol
98%
Synonim(y):
(S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]21/D −48°, c = 1.3 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
62-64 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?