Merck
721824
Sigma-Aldrich
1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Synonim(y):
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472
n20/D 1.472
gęstość
1.014 g/mL at 25 °C
1.014 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3
Klucz InChI
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)