Merck
302112
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-L-prolinol
99%
Synonim(y):
(S)-(−)-1-Benzylpyrrolidine-2-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Beilstein:
3663640
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −72.7°, neat
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
tw
115-120 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-10-12-7-4-8-13(12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
Klucz InChI
ZAIQBJPTOXDDKA-LBPRGKRZSA-N
Zastosowanie
Precursor in the synthesis of proline-derived homochiral amine oxides. Starting material for enantiomerically pure 3-hydroxypiperidine, a structural feature present in many natural products.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cossy, J. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 549-549 (1995)
O'Neil, I.A. et al.
Synlett, 617-617 (1995)