Merck
483818
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-proline
99%
Synonim(y):
Boc-D-Pro-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]22/D +60°, c = 2 in acetic acid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
134-137 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
ZQEBQGAAWMOMAI-SSDOTTSWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)