Merck
464856
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
97%
Synonim(y):
1-(tert-butoksykarbonylo)-2-oksopirolidyna, 1-(tert-butoksykarbonylo)pirolidyn-2-on, 2-oksopiroloidyno-1-karboksylan tert-butylu, Ester tert-butylowy kwasu 2-oksopirolo-1-karboksylowego, Karboksylan 1,1-dimetyloetylu 2-okso-1-pirolidyny, N-(tert-butoksykarbonylo)pirolidyn-2-on, N-(tert-butyloksykarbonylo)pirolidyn-2-on, N-Boc-2-pirolidynon, N-tert-butoksykarbonylo-2-oksopirolidyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
bp
100-105 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1=O
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7(10)11/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
GJJYYMXBCYYXPQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinetyka eliminacji 1-(tert-butoksykarbonylo)-2-pirolidynonu w fazie gazowej została zbadana w układzie statycznym. Zaobserwowany współczynnik szybkości wynosił log k1(s-1) = (11.54 ± 0.29) -(140.8 ± 2.8)kJmol-1 (2.303RT)-1.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kinetics of elimination of several heterocyclic carbamates in the gas phase.
Brusco Y, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 15(12), 796-800 (2002)