Kluczowe dokumenty
421626
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid
97%
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −168°, c = 1.8 in 1.4 M NaOH
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
BWKMGYQJPOAASG-VIFPVBQESA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?