Kluczowe dokumenty
H54409
trans-4-Hydroxy-L-proline
≥99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
trans-4-Hydroxy-L-proline, ≥99%
Próba
≥99%
Formularz
crystalline powder
aktywność optyczna
[α]25/D −75.6°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white to off-white
mp
273 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Klucz InChI
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?