Kluczowe dokumenty
532169
(R)-(−)-N-Boc-3-pyrrolidinol
98%
Synonim(y):
(R)-N-tert-Butoxycarbonyl-(−)-3-pyrrolidinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −26±1, c = 1 in methanol
mp
62-65 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3/t7-/m1/s1
Klucz InChI
APCBTRDHCDOPNY-SSDOTTSWSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Used in synthesis of ligands for the nicotinic acetylcholine receptor.
Used in the synthesis of anticoagulants.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
J Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 10(10), 1063-1066 (2000-06-08)
The preparation of novel pyridyl ethers as ligands for the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) is described. Variations of the ring size of the azacycle and substitution on the pyridine had dramatic effects on receptor binding affinity with IC50s at the
Satoshi Komoriya et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(9), 2099-2114 (2004-04-15)
Since factor Xa (fXa) plays a pivotal role in the blood coagulation cascade, inhibition of fXa is thought to be an effective treatment for a variety of thrombotic events. (2S)-2-[4-[[(3S)-1-Acetimidoyl-3-pyrrolidinyl]oxy]phenyl]-3-(7-amidino-2-naphthyl)propanoic acid hydrochloride pentahydrate (DX-9065a) was previously found in our laboratory
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
532169-1G | 4061826129753 |
532169-5G | 4061832986340 |