Merck
702498
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
97%
Synonim(y):
(2S)-4-Oxo-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-Butyl 2-methyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(methoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]22/D +14.0°, c = 1 in chloroform
mp
42-46 °C
grupa funkcyjna
ester
ketone
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)