Merck
710962
Sigma-Aldrich
4-Oxo-L-proline hydrobromide
85%
Synonim(y):
(S)-4-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid hydrobromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8NO3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
85%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in methanol
mp
134-140 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br.OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1
InChI
1S/C5H7NO3.BrH/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3;/h4,6H,1-2H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Klucz InChI
SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
Zastosowanie
4-Oxo-L-prolina, pochodna proliny, może być stosowana jako specyficzna dla miejsca sonda podczerwieni, ponieważ jej drgania rozciągające C=O są wrażliwe na otaczające środowisko.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rachel M Abaskharon et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(24), 5079-5085 (2019-05-29)
Due to its unique structure, proline plays important structural and functional roles in proteins. However, this special amino acid lacks an adequate vibrational mode that can be exploited to probe its local electrostatic and hydration status via infrared spectroscopy. Herein