Kluczowe dokumenty
687227
1H-Indole-2-methanol
90%
Synonim(y):
2-(Hydroxymethyl)indole, NSC 165230
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
solid
mp
72-78 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-5,10-11H,6H2
Klucz InChI
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for the synthesis of:
- Oxazino[4,3-a]indoles
- 2-arylsulfonylmethyl-3-piperazinylmethylindole derivatives as 5-HT6 receptor ligands
- SR13668 designed to mimic the unique anticancer mechanisms of dietary indole-3-carbinol to block Akt signaling
- Azido- and isothiocyanato-substituted indoles as melatoninergic agents
Useful starter in indole chemistry.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, 13, 1810-1810 (2002)