Kluczowe dokumenty
684910
1H-Benzo[g]indole
97%
Synonim(y):
1H-Benz[g]indole, 6,7-Benzindole, NSC 153687
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
180-184 °C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc[nH]c23
InChI
1S/C12H9N/c1-2-4-11-9(3-1)5-6-10-7-8-13-12(10)11/h1-8,13H
Klucz InChI
HIYWOHBEPVGIQN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)