Kluczowe dokumenty
273619
1′,3′-Dihydro-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole]
98%
Synonim(y):
1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indole], 1,3,3-Trimethylindolino-6′-nitrobenzopyrylospiran; 1′,3′,3′-Trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indoline]
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
179-180 °C (lit.)
λmaks.
242 nm in ethanol
ciąg SMILES
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4ccc(cc4C=C3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H18N2O3/c1-18(2)15-6-4-5-7-16(15)20(3)19(18)11-10-13-12-14(21(22)23)8-9-17(13)24-19/h4-12H,1-3H3
Klucz InChI
PSXPTGAEJZYNFI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.