Merck
322547
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indole-2,3′-[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine]
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Photorome I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥98.0% (HPLC)
mp
128-130 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4ccc5ccccc5c4N=C3
InChI
1S/C22H20N2O/c1-21(2)17-10-6-7-11-18(17)24(3)22(21)14-23-20-16-9-5-4-8-15(16)12-13-19(20)25-22/h4-14H,1-3H3
Klucz InChI
CQTRKDFIQFOAQV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indole-2,3′-[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine] (Photorome I) to organiczny materiał fotochromowy, który jest stosowany jako barwnik spirooksazynowy do użytku w elektronice molekularnej. Barwnik ten zmienia kolor na niebieski po napromieniowaniu światłem UV.
Zastosowanie
Ogólne zastosowania barwników fotochromowych obejmują: materiały dozymetryczne, filtry kontrolujące światło, folie rejestrujące w procesach drukowania, farby dekoracyjne, optyczne nośniki zapisu i molekularne urządzenia elektroniczne.1
Photorome I to barwnik fotochromowy, który może być używany jako inteligentny barwnik do różnych zastosowań, w tym przełączników optycznych, materiałów drukarskich i soczewek okulistycznych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cellulose nanocrystals (CNC) as carriers for a spirooxazine dye and its effect on photochromic efficiency.
Sun B, et al.
Carbohydrate Polymers, 111(8), 419-424 (2014)
NMR studies of the structure of the photoinduced forms of photochromic spironaphthoxazines.
Delbaere S, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1499-1502 (1997)
Photochromic wool fabrics from a hybrid silica coating.
Cheng T, et al.
Textile Res., 77(12), 923-928 (2007)
Synthesis and properties of photochromic liquid-crystalline copolymers containing both spironaphthoxazine and cholesteryl groups.
Hattori H and Uryu T
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 38(5), 887-894 (2000)
Interaction of a spirooxazine dye with latex and its photochromic efficiency on cellulosic paper.
Sun B, et al.
Carbohydrate Polymers, 95(1), 598-605 (2013)
Produkty
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.