Merck
341703
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
97%
Synonim(y):
Tetraethylene glycol ditosylate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.60
Beilstein:
1610992
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
gęstość
1.242 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C22H30O9S2/c1-19-3-7-21(8-4-19)32(23,24)30-17-15-28-13-11-27-12-14-29-16-18-31-33(25,26)22-9-5-20(2)6-10-22/h3-10H,11-18H2,1-2H3
Klucz InChI
SLAONPBUWDUSSO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetraethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the preparation of donor-spacer-acceptor podand system, dual channel fluorosensor for Li+, Mg2+ and Ca2+.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Collado et al.
Organic letters, 4(5), 855-858 (2002-03-01)
[structure: see text] A new type of donor-spacer-acceptor podand system has been synthesized and proved as an efficient dual channel fluorosensor for Li+, Mg2+, and Ca2+. The known ability for the N-oxide function to bind Lewis acids is the key