Kluczowe dokumenty
644285
[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]p-toluenesulfonate
90%
Synonim(y):
Tri(ethylene glycol) monomethyl ether tosylate
Poziom jakości
Próba
90%
grupa funkcyjna
ether
tosylate
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22O6S/c1-13-3-5-14(6-4-13)21(15,16)20-12-11-19-10-9-18-8-7-17-2/h3-6H,7-12H2,1-2H3
Klucz InChI
IUDNRKGPFWUYIC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?