Merck
456195
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
90%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(OCH2CH2)2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
gęstość
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Córdova et al.
Analytical chemistry, 69(7), 1370-1379 (1997-04-01)
The adsorption of proteins with net positive charges (pI > pH) on the walls of fused-silica capillaries is a common problem in the analysis of proteins by capillary electrophoresis. This paper explores the use of polycationic polymers as noncovalent coatings
Molecular engineering of photoremovable protecting groups for two-photon uncaging.
Sylvestre Gug et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(49), 9525-9529 (2008-10-31)
Effect of charge density on energy-transfer properties of cationic conjugated polymers.
Pu K-Y, et al.
Advances in Functional Materials, 18(8), 1321-1328 null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
456195-1G
456195-10G4061837015199