Kluczowe dokumenty
901158
2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy) ethanamine
≥95%
Synonim(y):
Eter metylowy aminy tri(glikolu etylenowego)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.441
gęstość
0.987
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H17NO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
OKUWOEKJQRUMBW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901158-5G | 4061833341810 |