About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH2O)5CH2CH2NH2
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Monodyspersyjny PEG. Grupa aminowa reaguje z grupą karboksylową (-COOH) i innymi grupami chemicznymi reagującymi z aminami.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA13001-1G | 4061833866627 |