Kluczowe dokumenty
JKA13020
mPEG5K
average Mn 5,000, NH2, carboxyl reactive
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH2O)4CH2CH2NH2
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Nazwa produktu
mPEG5-NH2,
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)