Kluczowe dokumenty
QBD10175
m-dPEG®4-amine
Synonim(y):
2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethylamine, 3,6,9,12-Tetraoxatridecylamine, Polyethylene glycol, Triethylene glycol 2-aminoethyl methyl ether
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C9H21NO4/c1-11-4-5-13-8-9-14-7-6-12-3-2-10/h2-10H2,1H3
Klucz InChI
DQTQYVYXIOQYGN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)