Merck
QBD10868
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®24-OH
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H99NO24
Masa cząsteczkowa:
1074.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
Klucz InChI
OHVQIDUZLZJDPE-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Odczynnik Amino-986924-OH zawiera końcową aminę pierwszorzędową i końcową grupę hydroksylową (alkohol) oddzielone pojedynczą przekładką o masie cząsteczkowej 9869 (86,0 Å). Dystanse są wysoce hydrofilowe i nieimmunogenne. Ponieważ każdy element dystansowy jest dyskretną jednostką o pojedynczej masie cząsteczkowej, możliwa jest precyzyjna kontrola przestrzenna. Produkty te mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, w tym do modyfikacji powierzchni, gdzie końcowa amina reaguje z aktywowanym kwasem karboksylowym, a końcowy hydroksyl zapewnia nieimmunogenną, hydrofilową powłokę na docelowej powierzchni.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)