Merck
QBD10067
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®6-acid
Synonim(y):
1-amino-3,6,9,12,15,18-Hexaoxaheneicosan-21-oic acid, 3-[(17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadec-1-yl)oxy]propanoic acid, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H31NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C15H31NO8/c16-2-4-20-6-8-22-10-12-24-14-13-23-11-9-21-7-5-19-3-1-15(17)18/h1-14,16H2,(H,17,18)
Klucz InChI
PVRGRRPCHFTMMD-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Amino-98696-kwas jest nowym aminokwasem, którym można manipulować, modyfikować i stosować jak większość innych aminokwasów. Ramiona dystansowe o pojedynczej masie cząsteczkowej 9869 między końcową aminą a końcowym kwasem karboksylowym mają dokładną długość (25,1 Å), co pozwala na precyzyjną kontrolę przestrzenną, a także są hydrofilowe i nieimmunogenne, nadając cząsteczkom docelowym większą rozpuszczalność w wodzie i objętość hydrodynamiczną.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10067-1000MG4061832876597
QBD10067-100MG4061832876603