Merck
JKA12004
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG4 Propionic acid, monodisperse
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
product name
NH2-PEG4-Propionic acid,
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)