Merck
QBD10277
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®8-acid
Synonim(y):
1-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oic acid, 27-Amino-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxaheptacosanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H39NO10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN)=O
Cechy i korzyści
Amino-dPEG®8-acid is a novel amino acid that can be manipulated, modified, and used like most other amino acids. The single molecular weight dPEG® spacer arms between the terminal amine and the terminal carboxylic acid are of exact length (32.2 Å), allowing for precise spatial control, and they are hydrophilic and non-immunogenic, imparting greater water solubility and hydrodynamic volume to target molecules.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)