Kluczowe dokumenty
JKA12005
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG8 Propionic acid, monodisperse
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2CH2O)8CH2CH2COOH
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Nazwa produktu
NH2-PEG8-Propionic acid,
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA12005-500MG | 4061834428862 |