Merck
901149
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanamine
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.4292
gęstość
0.92 g/mL
ciąg SMILES
NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2-7H2,1H3
Klucz InChI
KURRHYKFNUZCSJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
73.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)