Merck
407003
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid
technical grade
Synonim(y):
O-[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]glycolic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(OCH2CH2)2OCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
Beilstein:
1769137
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
140 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Dopasowane ligandy dla małych, stabilnych koloidalnych nanocząstek miedzi, tlenku miedzi i siarczku miedzi...: W tym badaniu zbadano syntezę i stabilizację koloidalnych nanocząstek przy użyciu różnych ligandów, podkreślając potencjał kwasu 2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]octowego w stabilizacji nanocząstek i zastosowaniach w systemach biokompatybilnych (Cowie BE et al., 2023).
  • Interakcja modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek tlenku glinu i środków powierzchniowo czynnych na granicy faz olej/woda: A Neutron Reflectometry, Scattering, and Enhanced Oil Recovery Study..: Badania te dotyczą modyfikacji powierzchni nanocząstek w celu zwiększenia ich wydajności w procesach odzyskiwania ropy naftowej, z implikacjami dla stosowania kwasu 2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]octowego jako modyfikatora środków powierzchniowo czynnych (Al-Shatty W et al., 2022).
  • Badania nad przetwarzaniem atramentów wypełnionych ceramiką do druku 3D InkJet..: W artykule omówiono formułowanie atramentów wypełnionych ceramiką do druku 3D, podkreślając rolę kwasu 2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]octowego w poprawie drukowalności i stabilności atramentów (Graf D et al., 2020).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
351.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
177.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haoyu Liu et al.
Carbohydrate polymers, 113, 480-489 (2014-09-27)
Polymer design and selection are crucial to the development of amorphous solid dispersions (ASD) for solubilization of otherwise poorly water-soluble drugs. The matrix polymer is required to interact strongly at the molecular level with the drug to prevent recrystallization, but