Kluczowe dokumenty
194557
Methoxyacetic acid
98%
Synonim(y):
NSC 7300
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
202-204 °C (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
gęstość
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
ciąg SMILES
COCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Klucz InChI
RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?