Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.420 (lit.)
bp
116 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
ciąg SMILES
COCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
YSIKHBWUBSFBRZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?