Kluczowe dokumenty
P76209
Pyruvic acid
95%
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
gęstość
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?