Merck
W297070
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.06
Numer FEMA:
2970
Beilstein:
506211
Numer WE:
Nr Rady Europy:
19c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.019
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
gęstość
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
caramel; acidic; sour
ciąg SMILES
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural occurrence: Asparagus, beef, sake, Virginia tobacco, wheat bread.
Zastosowanie
  • Efficient synthesis of L-malic acid by malic enzyme biocatalysis with CO2 fixation.: This study highlights the biocatalytic synthesis of L-malic acid from pyruvic acid, demonstrating an efficient CO2 fixation process. The research opens new pathways for sustainable chemical production using pyruvic acid as a precursor (Shi et al., 2024).
  • H(2)S-Powered Nanomotors for Active Therapy of Tumors by Inducing Ferroptosis and Lactate-Pyruvate Axis Disorders.: This study demonstrates the use of hydrogen sulfide-powered nanomotors for tumor therapy, inducing ferroptosis and disrupting the lactate-pyruvate metabolic axis, showcasing innovative applications of pyruvic acid metabolism in cancer treatment (Wang et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 5 ppm
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Emilie A Bard-Chapeau et al.
Nature genetics, 46(1), 24-32 (2013-12-10)
The most common risk factor for developing hepatocellular carcinoma (HCC) is chronic infection with hepatitis B virus (HBV). To better understand the evolutionary forces driving HCC, we performed a near-saturating transposon mutagenesis screen in a mouse HBV model of HCC.
Albert P Chen et al.
PloS one, 8(2), e56551-e56551 (2013-02-21)
Following radiation therapy (RT), tumor morphology may remain unchanged for days and sometimes weeks, rendering anatomical imaging methods inadequate for early detection of therapeutic response. Changes in the hyperpolarized [1-¹³C]lactate signals observed in vivo following injection of pre-polarized [1-¹³C]pyruvate has
Robert A Jacobs et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 304(7), E686-E694 (2013-02-07)
Lactate is an important intermediate metabolite in human bioenergetics and is oxidized in many different tissues including the heart, brain, kidney, adipose tissue, liver, and skeletal muscle. The mechanism(s) explaining the metabolism of lactate in these tissues, however, remains unclear.
Hannes Link et al.
Nature biotechnology, 31(4), 357-361 (2013-03-05)
Recent data suggest that the majority of proteins bind specific metabolites and that such interactions are relevant to metabolic and gene regulation. However, there are no methods to systematically identify functional allosteric protein-metabolite interactions. Here we present an experimental and
Ching-An Wu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1833(5), 1147-1156 (2013-02-05)
The Warburg effect is known to be crucial for cancer cells to acquire energy. Nutrient deficiencies are an important phenomenon in solid tumors, but the effect on cancer cell metabolism is not yet clear. In this study, we demonstrate that