Kluczowe dokumenty
G10601
Glyoxylic acid monohydrate
98%
Synonim(y):
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
100 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2
Klucz InChI
MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?