Kluczowe dokumenty
260150
Glyoxylic acid solution
50 wt. % in H2O
Synonim(y):
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
About This Item
Polecane produkty
stężenie
50 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4149
gęstość
1.342 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C=O
InChI
1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
Klucz InChI
HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- as reducing agent in electroless copper depositions by free-formaldehyde method
- in synthesis of new chelating agent, 2-(2-((2-hydroxybenzyl)amino)ethylamino)-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid (DCHA)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?