Merck
795070
Sigma-Aldrich
Glycolaldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CCH4O2
Masa cząsteczkowa:
61.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
stężenie
0.1 M in water
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[13C]([H])=O
InChI
1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1
Klucz InChI
WGCNASOHLSPBMP-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)