Kluczowe dokumenty
138185
Hydroxyacetone
contains ≤500 ppm sodium carbonate as stabilizer, technical grade, 90%
Synonim(y):
1-Hydroxy-2-propanone, Acetol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
zawiera
≤500 ppm sodium carbonate as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
Klucz InChI
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
133.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?