Merck
177180
Sigma-Aldrich
Methoxyacetone
95%
Synonim(y):
Methoxy-2-propanone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
1560175
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
tw
118 °C (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketone
ciąg SMILES
COCC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
CUZLJOLBIRPEFB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The gas-phase basicity of methoxyacetone was studied.
Zastosowanie
Methoxyacetone was used in the synthesis of doubly borylated enolates.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atsushi Abiko et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(36), 10759-10764 (2002-09-05)
The novel doubly borylated enolate is identified as an intermediate of the double aldol reaction of acetate esters. As a precursor to the formation of the doubly borylated enolate, carbon-bound boron enolates of carboxylic esters are spectroscopically characterized for the
Guy Bouchoux et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(51), 11851-11859 (2005-12-22)
The gas-phase basicities of a representative set of hydroxy- and methoxycarbonyl compounds (hydroxyacetone, 1, 3-hydroxybutanone, 2, 3-hydroxy-3-methylbutanone, 3, 1-hydroxy-2-butanone, 4, 4-hydroxy-2-butanone, 5, 5-hydroxy-2-pentanone, 6, methoxyacetone, 7, 3-methoxy-2-butanone, 8, 4-methoxy-2-butanone, 9, and 5-methoxy-2-pentanone, 10) were experimentally determined by the equilibrium method